Learn More
RETSCH Bols de broyage “comfort” en oxyde de zirconium
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage “comfort” en oxyde de zirconium Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque:  RETSCH 01.462.0227
Code nomenclature Nacres: NB.74
Informations supplémentaires : Poids : 6.50000kg
Code produit. 10161002
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Disponible en plusieurs tailles
  • Couvercles d’aération en option
  • Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Spécification
Bol de broyage “comfort”
500 mL
Pour PM 100, PM 400
Oxyde de zirconium