Learn More
RETSCH Bols de broyage “comfort” en oxyde de zirconium
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage “comfort” en oxyde de zirconium Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
4377.80€ - 6916.50€
Spécification
Type de produit | Cuve de broyage Comfort |
---|---|
Matériau | Oxyde de zirconium |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10380722
|
RETSCH
01.462.0187 |
125 mL |
4377.80€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10671083
|
RETSCH
01.462.0219 |
250 ml |
5294.70€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10161002
|
RETSCH
01.462.0227 |
500 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Couvercles d’aération en option
- Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Cuve de broyage Comfort | |
Oxyde de zirconium |