Learn More
RETSCH Bols de broyage “comfort” en oxyde de zirconium
Utilisez ces bols de broyage avec les broyeurs à billes Retsch™. Les bols de broyage “comfort” en oxyde de zirconium Retsch™ sont dotés d’un joint torique pour un fonctionnement en toute sécurité.
Marque: RETSCH 01.462.0219
Description
- Disponible en plusieurs tailles
- Couvercles d’aération en option
- Dispositifs de fermeture de sécurité étanches
Spécification
Cuve de broyage Comfort | |
250 ml | |
Pour PM 100, PM 400 et S 100 | |
Oxyde de zirconium |