Learn More
RETSCH Kits pour broyage d’oxyde de zirconium
Conçu pour un broyage extrêmement rapide, sans perte et reproductible de matériaux mi-durs, friables et fibreux en fonction d’une finesse analytique. Les kits pour broyage en oxyde de zirconium Retsch™ conviennent parfaitement dans le secteur des matériaux de construction (ciment), en géologie, en minéralogie, en métallurgie et dans les centrales électriques.
Marque: RETSCH 01.462.0193
Description
- Pour une utilisation avec les vibro-broyeurs à disques RS 100 et RS 200
Spécification
Kit de broyage | |
50 ml | |
Pour RS200 | |
Oxyde de zirconium |