missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
ZNF10 Monoclonal antibody specifically detects ZNF10 in Human samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
Spécification
| Antigène | ZNF10 |
| Applications | Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | CL9744 |
| Conjugué | PE |
| Formule | PBS |
| Alias de gène | KOX1zinc finger protein 10 (KOX 1), zinc finger protein 10, Zinc finger protein KOX1 |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | This antibody was developed using a synthetic peptide derived from P21506, with the exact immunogen sequence remaining proprietary. |
| Méthode de purification | Protein A purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?