Learn More
Abnova™ ZNF26 Recombinant Protein
359.00€ - 545.00€
Spécification
Réactivité croisée Human
Format Solution
Formule 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
À utiliser avec (application) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Poids moléculaire 47.52
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16141982
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007574-P01.10UG
10 ug
359.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-08-2022
pour voir le stock disponible 
16151982
Afficher les documents Détails de la promotion
Abnova™
H00007574-P01.25UG
25 ug
545.00€
25µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 25-08-2022
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spécification
Spécification
Human
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
47.52
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Yes
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Solution
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
ZNF26 (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Wheat Germ (in vitro)