missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF324 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18633461 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18633461 0.02 mL 0.02mL
18616150 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18633461 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2936440.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF324 Polyclonal antibody specifically detects ZNF324 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZNF324
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène ZF5128, zinc finger protein 324, zinc finger protein 324A, zinc finger protein ZF5128, ZNF324A
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-270 of human ZNF324 (NP_055162.1). MAFEDVAVYFSQEEWGLLDTAQRALYRRVMLDNFALVASLGLSTSRPRVVIQLERGEEPWVPSGTDTTLSRTTYRRRNPGSWSLTEDRDVSGEWPRAFPDTPPGMTTSVFPVAGACHSVKSLQRQRGASPSRERKPTGVSVIYWERLLLGSGSGQASVSLRLTSPLRPPEGVRLREKTLTEHALLGRQPRTPERQKPCAQEVPGRTFGSAQDLEAAGGRGHHRMGAVWQEPHRLLGGQEPSTWDELGEALHAGEKSFECRACSKVFVKSS
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 25799
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.