missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ZNF451 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™

Code produit 18634482 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.02 mL
0.1 mL
Conditionnement:
0.02mL
0.10mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18634482 0.02 mL 0.02mL
18675372 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18634482 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP2947430.02ml

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF451 Polyclonal antibody specifically detects ZNF451 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZNF451
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:200-1:2000
Formule PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Alias de gène FLJ90693, zinc finger protein 451
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 600-900 of human ZNF451 (NP_001026794.1). SSPRGKWQCRICEDMFDSQEYVKQHCMSLASHKFHRYSCAHCRKPFHKIETLYRHCQDEHDNEIKIKYFCGLCDLIFNVEEAFLSHYEEHHSIDYVFVSEKTETSIKTEDDFPVIETSNQLTCGCRESYICKVNRKEDYSRCLQIMLDKGKLWFRCSLCSATAQNLTDMNTHIHQVHKEKSDEEEQQYVIKCGTCTKAFHDPESAQQHFHRKHCFLQKPSVAHFGSEKSNLYKFTASASHTERKLKQAINYSKSLDMEKGVENDLSYQNIEEEIVELPDLDYLRTMTHIVFVDFDNWSNFF
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.02 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26036
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.