missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ ZNF592 Antibody [Allophycocyanin], Novus Biologicals™

Code produit 30025741 Tous les produits Bio Techne Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30025741 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30025741 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB10074658APC

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

ZNF592 Polyclonal antibody specifically detects ZNF592 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène ZNF592
Applications Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué APC
Formule PBS
Alias de gène CAMOS, KIAA0211MGC138437, MGC138439, SCAR5, spinocerebellar ataxia, autosomal recessive 5, zinc finger protein 592
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 950 and 1000 of human zinc finger protein 592 using the numbering given in entry NP_055445.2 (GeneID 9640).
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 9640
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.