Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Zolder XD
Des dessus en Nubuck huilé hydrofuge avec protection interne en acier de l’orteil et une adhérence “antidérapante” exceptionnelle, même sur des surfaces humides et graisseuses.
Marque:  Emma Safety Footwear MM51886645
Informations supplémentaires : Poids : 1.91000kg
Code produit. 15918661
  • 129.00€ / 1 paire
Expédition estimée: 15-09-2022
Description
  • Chaussures de sécurité S3 avec plaque de semelle pour travaux humides
  • GripForce™ Duo/HRO
  • Nubuck huilé
  • Semelle extérieure résistante à la chaleur
Spécification
Spécification
Zolder XD
Nubuck huilé
45