Learn More
ZP2 Antibody, DyLight 405, R&D Systems™
Code produit 18009027 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18009027 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18009027 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP297981V
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZP2 Polyclonal specifically detects ZP2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry/Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène ZP2
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué DyLight 405
Dilution Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène Zona pellucida glycoprotein 2, zona pellucida glycoprotein 2 (sperm receptor), zona pellucida glycoprotein ZP2, Zona pellucida protein A, zona pellucida sperm-binding protein 2, Zp-2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human ZP2 fragment.
Méthode de purification Antigen Affinity-purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 7783
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus