Learn More
ZSCAN5 Antibody, R&D Systems™
Code produit 18610426 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 μL
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
25µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18610426 25 μL 25µL
18663176 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18610426 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP24669225ul
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    457.09€
    391.65€ / 25µL
    Économisez 65.44€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Polyclonal Antibody
ZSCAN5 Polyclonal specifically detects ZSCAN5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antigène ZSCAN5
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Formule PBS (pH 7.2), 40% Glycerol
Numéro d’ordre du gène Q9BUG6
Alias de gène MGC4161, zinc finger and SCAN domain containing 5, zinc finger and SCAN domain containing 5A, zinc finger and SCAN domain-containing protein 5A, Zinc finger protein 495ZSCAN5, ZNF495
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: NVDADTPSACVVEREASTHSGNRGDALNL
Méthode de purification Immunogen affinity purified
Quantité 25 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 79149
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.