Que sont les thérapies par cellules CAR T autologues ou allogéniques ?
Les thérapies à base de cellules CAR T autologues utilisent les propres cellules immunitaires du patient, tandis que les produits à base de cellules CAR T allogéniques, ou prêts à l'emploi, proviennent de donneurs de sang sains. Les cellules CAR T autologues constituent la plupart des produits à base de cellules CAR qui ont fait leurs preuves en clinique et font partie de la norme de soins pour de nombreuses maladies du sang. Malgré son efficacité, cette stratégie présente plusieurs limites en termes de coûts et de logistique qui pourraient être surmontées par la thérapie par cellules CAR T allogéniques. De nombreuses entreprises et start-ups se sont concentrées sur les thérapies CAR T allogéniques, car les immunothérapies allogéniques étaient considérées comme la prochaine étape importante des thérapies cellulaires. Cependant, les produits à base de cellules CAR allogéniques s'accompagnent de leurs propres défis, notamment le risque d'induire une maladie du greffon contre l'hôte et d'autres incertitudes comme une anomalie chromosomique.