Kits et Master Mixes de synthèse d’ADNc
Outils indispensables pour la recherche génétique avancée et le diagnostic, les kits de synthèse d’ADNc et les mélanges maîtres sont essentiels pour convertir l’ARN en ADN complémentaire avec une efficacité et une précision élevées. Ils simplifient diverses applications de biologie moléculaire, telles que la RT-PCR et l’analyse de l’expression génique, en fournissant des résultats fiables et reproductibles.
Kit de transcription inverse Thermo Scientific™ RevertAid RT
Le kit Thermo Scientific RevertAid RT est un système complet pour la synthèse efficace du premier brin d’ADNc à partir de matrices d’ARNm ou d’ARN total. Le kit utilise la transcriptase inverse RevertAid (RT), qui présente une activité RNase H plus faible que celle de la transcriptase inverse AMV.
Applied Biosystems™ TaqMan™ Universal PCR Master Mix
Kit de synthèse du premier brin d’ADNc Thermo Scientific™ Maxima pour RT-qPCR
Le kit Thermo Scientific Maxima pour la synthèse du premier brin d’ADNc pour RT-qPCR, disponible avec ou sans dsDNase, est un système pratique optimisé pour la synthèse d’ADNc dans les applications de RT-PCR quantitative en deux étapes (RT-qPCR).
Thermo Scientific™ Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit for RT-qPCR
Ressources et informations connexes
Recommandations pour éviter la contamination par les RNases
Suivez ces étapes pour éviter toute contamination par les RNases.
Guidelines to Avoid RNase Contamination
Analyse fiable d’échantillons d’ARN de sang total
Réalisez la synthèse d’ADNc même lorsque l’ARN est en quantité limitée, dégradé ou potentiellement contaminé.
pH Calibration Guide
Questions fréquemment posées
Les kits de synthèse d’ADNc et les Master Mix sont couramment utilisés pour :
  • Analyse de l’expression génique : Conversion de l’ARN en ADN complémentaire (ADNc) pour la PCR quantitative (qPCR) ou la PCR avec transcription inverse (RT-PCR) afin de mesurer les niveaux d’expression génique.
  • Clonage et séquençage : Création de banques d’ADNc destinées au clonage et au séquençage, permettant d’étudier les séquences génétiques et leurs fonctions.
  • RNA-Seq : Préparation d’échantillons pour le séquençage de l’ARN (RNA-Seq) afin d’analyser les transcriptomes et d’identifier les profils d’expression génique dans différentes conditions ou traitements.
  • Génomique fonctionnelle : Étude de la fonction des gènes en analysant leurs profils d’expression et leurs variations en réponse à différents stimuli ou modifications génétiques.
  • Diagnostic : Détection et quantification d’ARN viral ou d’autres biomarqueurs d’ARN dans des échantillons cliniques à des fins diagnostiques, notamment pour identifier des infections ou des états pathologiques.
  • Qualité et quantité d’ARN : Un ARN dégradé ou contaminé peut entraîner un faible rendement en ADNc et des résultats peu fiables. Pour y remédier, utilisez des méthodes d’extraction d’ARN de haute qualité, évaluez l’intégrité de l’ARN par électrophorèse sur gel ou à l’aide d’un bioanalyseur, et quantifiez précisément l’ARN avant de commencer la synthèse d’ADNc.
  • Inhibition enzymatique : Des contaminants tels que des sels, du phénol ou de l’éthanol issus de l’extraction d’ARN peuvent inhiber la transcriptase inverse. Pour éviter cela, purifiez soigneusement l’ARN, utilisez si nécessaire des kits de purification d’ARN et respectez scrupuleusement les étapes de lavage lors de l’extraction.
  • Conception et spécificité des amorces : Des amorces mal conçues peuvent entraîner une amplification non spécifique ou une synthèse inefficace de l’ADNc. Concevez des amorces spécifiques de l’ARN cible, évitez les régions présentant des structures secondaires et validez les amorces à l’aide d’outils in silico ou d’essais expérimentaux.
  • Structures secondaires de la matrice : Les structures secondaires de l’ARN peuvent entraver l’action de la transcriptase inverse. L’utilisation d’additifs comme le DMSO ou la bétaïne permet de réduire ces structures, et l’optimisation des conditions réactionnelles contribue à limiter leur impact.
  • Contamination : Une contamination par de l’ADN génomique ou d’autres sources d’ARN peut entraîner des faux positifs ou une quantification inexacte. Appliquez un traitement à la DNase pour éliminer l’ADN génomique, mettez en œuvre des mesures strictes de contrôle de la contamination, comme l’utilisation de réactifs et de consommables exempts de RNase, et incluez des contrôles sans RT afin de vérifier l’absence d’ADN génomique.
1. Qualité et efficacité de l’enzyme : Assurez-vous que le kit contient une transcriptase inverse de haute qualité offrant une efficacité et une fidélité élevées lors de la synthèse d’ADNc. Ceci est essentiel pour obtenir des résultats précis et fiables.
2. Compatibilité avec les applications en aval : Vérifiez que le kit est compatible avec vos applications prévues, telles que la qPCR, la RT-PCR ou le séquençage de nouvelle génération. Certains kits sont optimisés pour des applications spécifiques.
3. Conditions réactionnelles et flexibilité : Prenez en compte les conditions de réaction requises, notamment la température et la durée d’incubation. Les kits offrant une flexibilité des conditions peuvent s’adapter plus facilement à différents protocoles expérimentaux.
4. Facilité d’utilisation et simplicité du protocole : Les kits comportant moins d’étapes et des procédures simplifiées permettent de gagner du temps et de réduire le risque d’erreur.
5. Coût et rapport qualité-prix : Évaluez le coût du kit en fonction du nombre de réactions disponibles. Considérez le rapport qualité-prix global, en tenant compte de la qualité des réactifs et de la fiabilité des résultats.
Commandez vos marques préférées