UserName
25032_Merch_P1_Product
Membranes de transfert et papiers filtres
Adapté au Western blotting, aux essais dot-blot et à d'autres méthodes de détection de protéines ou d'acides nucléiques, y compris les techniques chimioluminescentes, fluorescentes, colorimétriques ou radioactives. Disponible en formats de feuilles, rouleaux ou piles de transfert, avec différentes tailles et matériaux pour répondre à vos besoins spécifiques.
EN VEDETTE
Membranes de nitrocellulose Cytiva Amersham™ Protran™ NC : rouleaux
Utilisez cette membrane de nitrocellulose polyvalente pour une excellente affinité de liaison avec les petites protéines et peptides, ainsi que les acides nucléiques.
25032_Merch_P2_Product1
Membrane en nylon Thermo Scientific™ Biodyne™ B, 0,45 μm
Offre des rapports signal/bruit supérieurs, ce qui permet d'obtenir des sensibilités élevées
Obtenez une liaison forte de l'ADN par cuisson ou réticulation UV sans endommager la membrane.
25032_Merch_P2_Product2
Membranes Cytiva Whatman™ Nytran™ SuperCharge
Pour la détection isotopique et non isotopique
Avec une couverture de matrice symétrique, une taille et une distribution de pores uniformes, et plus de sites de liaison, les membranes Nytran permettent une charge positive élevée, un faible bruit de fond et une plus grande reproductibilité.
25032_Merch_P2_Product3
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Questions fréquemment posées
Le SDS-PAGE et le Western blot sont deux techniques distinctes mais complémentaires utilisées dans l'analyse des protéines. Les principales différences sont :
  • Le SDS-PAGE sépare les protéines en fonction de leur poids moléculaire. Le Western blot détecte des protéines spécifiques dans un mélange complexe après séparation par SDS-PAGE.
  • Le SDS-PAGE utilise le dodécyl sulfate de sodium (SDS) pour dénaturer les protéines et leur conférer une charge négative, permettant ainsi leur séparation par électrophorèse en fonction de leur taille. Le Western blot transfère les protéines d'un gel SDS-PAGE sur une membrane (telle que PVDF ou nitrocellulose), puis utilise des anticorps spécifiques pour détecter la protéine d'intérêt.
  • Préparation des échantillons pour SDS-PAGE (y compris dénaturation avec SDS) :
    • Chargement des échantillons dans les puits d'un gel de polyacrylamide ;
    • Électrophorèse pour séparer les protéines par taille ;
    • Coloration du gel (par exemple, avec le bleu de Coomassie brillant ou la coloration argentique) pour visualiser toutes les protéines.
  • Préparation des échantillons pour Western blot :
    • Effectuer SDS-PAGE pour séparer les protéines ;
    • Transférer les protéines du gel sur une membrane ;
    • Bloquer la membrane pour prévenir les liaisons non spécifiques ;
    • Incuber avec un anticorps primaire spécifique à la protéine cible ;
    • Incuber avec un anticorps secondaire qui se lie à l'anticorps primaire et est conjugué à une enzyme ou un fluorophore détectable ;
    • Détecter la protéine cible en utilisant des méthodes de détection appropriées (par exemple, chimioluminescence, fluorescence).
  • Le SDS-PAGE visualise toutes les protéines dans l'échantillon en utilisant une coloration générale des protéines. Le Western blot détecte spécifiquement la protéine d'intérêt en utilisant des anticorps, fournissant des informations sur la présence, la taille et la quantité de la protéine cible.
  • Le SDS-PAGE fournit un profil du mélange de protéines, montrant les tailles relatives et les quantités de toutes les protéines présentes. Le Western blot fournit des informations spécifiques sur la protéine cible, y compris sa présence, son poids moléculaire et son abondance relative.
En résumé, le SDS-PAGE est principalement utilisé pour la séparation des protéines par taille, tandis que le Western blot est utilisé pour la détection et l'analyse spécifiques des protéines individuelles dans un mélange complexe après séparation par SDS-PAGE.
Le choix entre les membranes PVDF (polyfluorure de vinylidène) et les membranes de nitrocellulose dans le western blotting dépend de plusieurs facteurs :
Capacité de liaison des protéines :
Le PVDF a une capacité de liaison des protéines plus élevée, généralement autour de 150-160 µg/cm². La nitrocellulose a une capacité de liaison des protéines plus faible, généralement autour de 80-100 µg/cm².
Durabilité :
Le PVDF est plus durable et résistant à la manipulation, ce qui le rend adapté à plusieurs reprobages. La nitrocellulose est plus fragile et sujette aux déchirures, moins adaptée aux reprobages multiples.
Sensibilité :
Le PVDF offre souvent une sensibilité plus élevée pour la détection des protéines en faible abondance. La nitrocellulose est généralement adéquate pour la plupart des applications, mais peut être moins sensible comparée au PVDF.
Bruit de fond :
Le PVDF peut parfois présenter un bruit de fond plus élevé, nécessitant des étapes de blocage et de lavage plus strictes. La nitrocellulose montre généralement un bruit de fond plus faible.
Compatibilité avec la coloration :
Le PVDF est compatible avec une variété de techniques de coloration, y compris le bleu de Coomassie et le Ponceau S. La nitrocellulose est également compatible avec diverses techniques de coloration, mais peut ne pas être aussi polyvalente que le PVDF.
Coût :
Le PVDF est généralement plus coûteux, tandis que la nitrocellulose est moins coûteuse.
Les membranes PVDF sont préférées pour leur capacité de liaison des protéines plus élevée, leur durabilité et leur sensibilité, notamment lorsque l'on travaille avec des protéines en faible abondance ou nécessitant plusieurs reprobages. Les membranes de nitrocellulose sont adaptées aux applications de routine où le coût est une préoccupation et où les protéines d'intérêt sont abondantes, et elles présentent généralement un bruit de fond plus faible.
Choisissez en fonction des exigences spécifiques de votre expérience.
Si une membrane PVDF sèche pendant le processus de western blotting, plusieurs problèmes peuvent survenir :
  • Perte de capacité de liaison des protéines : Une fois que la membrane sèche, les protéines qui y sont liées peuvent devenir irréversiblement attachées d'une manière qui peut ne pas être optimale pour les étapes de détection suivantes. Cela peut entraîner une sensibilité réduite et des résultats incohérents.
  • Augmentation du bruit de fond : Une membrane PVDF séchée peut présenter un bruit de fond plus élevé lors de la détection, ce qui rend plus difficile la distinction du signal spécifique de la protéine cible.
  • Difficulté à reprober : Si la membrane sèche, il peut être plus difficile de la dénuder et de la reprober pour d'autres protéines cibles, car l'efficacité de la dénudation peut être compromise.
  • Dommages physiques : Le séchage peut rendre la membrane plus fragile et sujette à des fissures ou des déchirures, ce qui peut compliquer la manipulation et entraîner une perte d'échantillon.
Pour éviter ces problèmes, il est crucial de garder la membrane PVDF humide tout au long du processus de western blotting. Si la membrane sèche, elle peut parfois être réhydratée dans du méthanol ou de l'eau, mais cela peut ne pas restaurer pleinement sa fonctionnalité et ses performances originales.
Ressources connexes
Amersham Western blotting
Solutions innovantes pour votre Western blotting.
25032_Merch_P8_Doct1
Flux de travail de Western blotting - Solutions uniques pour votre protéine unique
Trouvez des informations sur la façon de personnaliser vos outils de Western blot pour optimiser vos résultats.
Labels and Ribbons
Kits de détection immunologique WesternBreeze™
Découvrez WesternBreeze™, le premier et unique système de détection immunologique par Western blotting qui vous permet d'obtenir des blots à faible bruit de fond/haut signal.
Labels and Ribbons
Commandez vos marques préférées