Isopropanols
L'isopropanol (IPA), également connu sous le nom de 2-propanol, est un solvant polyvalent utilisé en chimie analytique, en chromatographie, pour le nettoyage et la préparation d'échantillons. Il est important de choisir la bonne qualité : les qualités HPLC et LC/MS permettent de réduire le bruit de fond et d'améliorer la reproductibilité des méthodes, tandis que les qualités ACS et analytiques favorisent la fiabilité des flux de travail courants. Dans cette sélection, vous trouverez des isopropanols adaptés à la chromatographie, à l'analyse de traces et aux besoins quotidiens des laboratoires, disponibles dans des conditionnements courants pour un stockage efficace en laboratoire. Découvrez les options fiables de Fisher Chemical, Honeywell (y compris les gammes Fluka et Research Chemicals) et JT Baker pour répondre à vos exigences en matière d'application, de documentation et de pureté.
Liens utiles
Économisez dès maintenant - Offres exclusives
Code produit 10684355
Code produit 10315720
Code produit 10588630
Code produit 10091304
Code produit 15673990
Code produit 15676700
Code produit 10284250
Code produit 10080320
Finalisez votre commande - Offres exceptionnelles
Les indispensables
Code produit 15665730
Code produit 10173210
Code produit 15673390
Code produit 15673370
Code produit 15673980
FAQ
L'isopropanol et le 2-propanol sont le même produit chimique (également appelé propan-2-ol ou IPA). Les étiquettes varient selon le fournisseur et la qualité, mais le solvant est identique. Choisissez en fonction de la pureté et des besoins de l'application, comme les options Fisher Chemical HPLC grade ou Honeywell LC/MS pour les travaux d'analyse sensibles.
Pour la chromatographie, sélectionnez de l'isopropanol de qualité HPLC afin de minimiser les impuretés pouvant affecter la stabilité de la ligne de base et la rétention. Recherchez des spécifications et une documentation cohérentes. Les qualités chromatographiques Fisher Chemical et Honeywell sont couramment utilisées lorsque la reproductibilité est importante, en particulier pour les méthodes HPLC de routine et les flux de travail validés.
L'isopropanol de qualité LC/MS est conçu pour réduire les résidus non volatils et les signaux de fond qui peuvent supprimer l'ionisation. Choisissez des produits étiquetés LC/MS (par exemple, Honeywell CHROMASOLV LC-MS) lorsque vous effectuez des analyses à l'échelle des traces, nettoyez des systèmes LC/MS ou préparez des phases mobiles où la sensibilité et la propreté sont essentielles.
La teneur en eau peut avoir un impact sur les réactions sensibles à l'humidité, les performances de nettoyage et les résultats chromatographiques. Une teneur en eau plus élevée peut modifier la force d'élution et affecter la cohérence de la séparation. Si le contrôle de l'eau est important, choisissez des grades documentés provenant de fournisseurs tels que Honeywell Research Chemicals ou Fisher Chemical, et vérifiez qu'ils sont adaptés aux exigences de votre méthode.
Conservez l'isopropanol dans un récipient hermétiquement fermé, dans un endroit frais et bien ventilé, loin de toute source d'inflammation, conformément aux procédures de sécurité de votre site et à la fiche de données de sécurité (FDS). Gardez les récipients fermés afin de réduire la contamination et l'absorption d'eau. Les conditionnements plus grands proposés par Fisher Chemical, Honeywell Fluka ou JT Baker peuvent faciliter le stockage en laboratoire lorsqu'ils sont gérés conformément aux règles de stockage des produits inflammables.
L'IPA est largement utilisé pour le nettoyage de la verrerie et des instruments, le rinçage des solvants, la préparation des échantillons et les flux de travail en chromatographie. Les grades HPLC et LC/MS prennent en charge les méthodes analytiques, tandis que les grades ACS/analytiques conviennent aux tâches de laboratoire courantes. Des marques telles que Fisher Chemical et JT Baker proposent différentes options en termes de grades et de volumes pour répondre aux différents besoins des laboratoires.
De nombreux laboratoires se tournent vers des fournisseurs établis pour bénéficier de spécifications et d'une disponibilité constantes. Fisher Chemical est souvent choisi pour la chromatographie et les qualités générales de laboratoire, Honeywell (y compris Fluka et Research Chemicals) pour les options analytiques et LC/MS, et JT Baker pour les solvants de haute qualité adaptés aux environnements réglementés ou axés sur les méthodes.