Pointes spécifiques pour pipettes
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Les Indispensables
Permet de
pipeter tout
type de liquide
Utilise une
technologie à
faible rétention
Pour le transfert
de grands volumes
d'échantillons
Garantit
l'exactitude et
la précision
Idéal pour
pipeter les
macromolécules
POINTES A FILTRE POUR
RÉDUIRE LES RISQUES DE
CONTAMINATION CROISEE
À utiliser
avec les pipettes
Rainin LTS
Complétez votre commande
Complétez votre commande de pointes de pipettes avec ces produits.
Bonnes affaires
Gilson™ Racks vides pour pointes de pipettes
Les racks vides pour pointes de pipettes Gilson™ sont destinés à être utilisés avec des pointes Gilson™ Diamond™ en vrac et sont codés par couleur pour faciliter leur utilisation.
En savoir plusBonnes affaires
Daniels Healthcare Conteneur pour déchets tranchants polyvalent 9,27 l jaune 11,5 avec anse Sharpsguard™
Avec une anse robuste pour faciliter le transport et une large ouverture pour faciliter l’insertion d’articles volumineux. Le conteneur jaune 11,5 polyvalent pour pièces tranchantes de 9,27 L Sharpsguard™ avec anse est destiné à l’élimination des pièces tranchantes contaminées par des produits médicaux non cytotoxiques ni cytostatiques.
En savoir plusBonnes affaires
Kimberly-Clark™ Kimtech™ Gants ambidextres en nitrile violet
Offrant la plus haute protection de tous les gants Kimtech™, les gants Purple Nitrile™ sont exempts de latex, de silicone et de poudre. Les bouts de doigts texturés et les poignets perlés garantissent la résistance et la sensibilité, et les gants sont également antistatiques et approuvés pour le contact alimentaire.
En savoir plus
Regardez cette vidéo
Thermo Scientific™ ART™ Pointes à faible rétention
Technologie à faible rétention pour une récupération maximisée des échantillons.
En savoir plusGuides pour vous aider à faire votre choix
Commandez vos marques préférées
Questions fréquemment posées
Quels types de pointes spécifiques aux pipettes sont proposés et quelles sont les principales différences?
Les pointes spécifiques pour pipettes peuvent être standard, à filtre, stériles, à faible liaison, de longueur étendue ou de large diamètre/orifice. Les pointes standard conviennent à la plupart des applications, tandis que les pointes filtrés sont recommandés lorsqu'il est particulièrement important d'éviter la contamination croisée des échantillons. Les pointes à faible liaison ou à faible rétention sont idéales pour travailler avec des liquides visqueux et collants...
Comment choisir les embouts spécifiques à une pipette ?
S'il est essentiel de protéger les échantillons d'une contamination croisée, choisissez des pointes de pipette filtrées. Si vous travaillez avec des liquides aqueux, les pointes standard sont suffisantes. Si vous travaillez avec des liquides visqueux, des master mix PCR, des solutions enzymatiques et des tampons, ou si vous voulez simplement préserver des réactifs coûteux ou des échantillons précieux, choisissez des pointes à faible rétention.
Puis-je utiliser ces pointes avec d'autres marques de pipettes ou d'autres modèles de pipettes de la même marque ?
Les pointes spécifiques pour pipettes sont uniquement compatibles avec la marque correspondante et les modèles indiqués dans les spécifications. Les pointes spécifiques ne peuvent être utilisées qu'avec le modèle correspondant car la conception du porte-pointes présente certaines caractéristiques pour améliorer l'étanchéité ou le chargement et la pointe doit correspondre à ces caractéristiques et à cette conception.