Membranes de transfert et papiers filtres
Adapté au Western blotting, aux essais dot-blot et à d'autres méthodes de détection de protéines ou d'acides nucléiques, y compris les techniques chimioluminescentes, fluorescentes, colorimétriques ou radioactives. Disponible en formats de feuilles, rouleaux ou piles de transfert, avec différentes tailles et matériaux pour répondre à vos besoins spécifiques.
Sélection rapide
Économisez maintenant - Offres exclusives sur le Web
Code produit 18155995
Code produit 3604679
Code produit 4901753
Code produit 10168543
Code produit 200085296
Code produit 4880084
Code produit 3630927
Code produit 18104495
Les Indispensables
Code produit 4696459
Code produit 4520455
Code produit 18791154
Code produit 18104984
Code produit 4525101
Complétez votre commande
Code produit 10572913
Code produit 7226491
Questions fréquemment posées
Le SDS-PAGE et le Western blot sont deux techniques distinctes mais complémentaires utilisées dans l'analyse des protéines. Les principales différences sont :
- Le SDS-PAGE sépare les protéines en fonction de leur poids moléculaire. Le Western blot détecte des protéines spécifiques dans un mélange complexe après séparation par SDS-PAGE.
- Le SDS-PAGE utilise le dodécyl sulfate de sodium (SDS) pour dénaturer les protéines et leur conférer une charge négative, permettant ainsi leur séparation par électrophorèse en fonction de leur taille. Le Western blot transfère les protéines d'un gel SDS-PAGE sur une membrane (telle que PVDF ou nitrocellulose), puis utilise des anticorps spécifiques pour détecter la protéine d'intérêt.
- Préparation des échantillons pour SDS-PAGE (y compris dénaturation avec SDS) :
- Chargement des échantillons dans les puits d'un gel de polyacrylamide ;
- Électrophorèse pour séparer les protéines par taille ;
- Coloration du gel (par exemple, avec le bleu de Coomassie brillant ou la coloration argentique) pour visualiser toutes les protéines.
- Préparation des échantillons pour Western blot :
- Effectuer SDS-PAGE pour séparer les protéines ;
- Transférer les protéines du gel sur une membrane ;
- Bloquer la membrane pour prévenir les liaisons non spécifiques ;
- Incuber avec un anticorps primaire spécifique à la protéine cible ;
- Incuber avec un anticorps secondaire qui se lie à l'anticorps primaire et est conjugué à une enzyme ou un fluorophore détectable ;
- Détecter la protéine cible en utilisant des méthodes de détection appropriées (par exemple, chimioluminescence, fluorescence).
- Le SDS-PAGE visualise toutes les protéines dans l'échantillon en utilisant une coloration générale des protéines. Le Western blot détecte spécifiquement la protéine d'intérêt en utilisant des anticorps, fournissant des informations sur la présence, la taille et la quantité de la protéine cible.
- Le SDS-PAGE fournit un profil du mélange de protéines, montrant les tailles relatives et les quantités de toutes les protéines présentes. Le Western blot fournit des informations spécifiques sur la protéine cible, y compris sa présence, son poids moléculaire et son abondance relative.
En résumé, le SDS-PAGE est principalement utilisé pour la séparation des protéines par taille, tandis que le Western blot est utilisé pour la détection et l'analyse spécifiques des protéines individuelles dans un mélange complexe après séparation par SDS-PAGE.
Si une membrane PVDF sèche pendant le processus de western blotting, plusieurs problèmes peuvent survenir :
- Perte de capacité de liaison des protéines : Une fois que la membrane sèche, les protéines qui y sont liées peuvent devenir irréversiblement attachées d'une manière qui peut ne pas être optimale pour les étapes de détection suivantes. Cela peut entraîner une sensibilité réduite et des résultats incohérents.
- Augmentation du bruit de fond : Une membrane PVDF séchée peut présenter un bruit de fond plus élevé lors de la détection, ce qui rend plus difficile la distinction du signal spécifique de la protéine cible.
- Difficulté à reprober : Si la membrane sèche, il peut être plus difficile de la dénuder et de la reprober pour d'autres protéines cibles, car l'efficacité de la dénudation peut être compromise.
- Dommages physiques : Le séchage peut rendre la membrane plus fragile et sujette à des fissures ou des déchirures, ce qui peut compliquer la manipulation et entraîner une perte d'échantillon.
Pour éviter ces problèmes, il est crucial de garder la membrane PVDF humide tout au long du processus de western blotting. Si la membrane sèche, elle peut parfois être réhydratée dans du méthanol ou de l'eau, mais cela peut ne pas restaurer pleinement sa fonctionnalité et ses performances originales.