missing translation for 'onlineSavingsMsg'
                
Learn More
Learn More
CXCR7/RDC-1 Antibody (896032) [PerCP], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals FAB8399C
                        
                            
                        
                        
                        
                            
                        
                        
                        
                        
                            
                                    
                                Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
                                Afficher la politique du retour.
                                
                        
                    
                Description
CXCR7/RDC-1 Monoclonal antibody specifically detects CXCR7/RDC-1 in Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
            Spécification
| CXCR7/RDC-1 | |
| Monoclonal | |
| PerCP | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| Primary | |
| Rat | |
| Purified | 
| Flow Cytometry, CyTOF | |
| 896032 | |
| Flow Cytometry, CyTOF-ready | |
| chemokine (C-X-C motif) receptor 7, Chemokine orphan receptor 1CMKOR1C-X-C chemokine receptor type 7, CXC-R7, CXCR-7, G protein-coupled receptor, GPR159G-protein coupled receptor 159, RDC-1, RDC1G-protein coupled receptor RDC1 homolog | |
| NS0 mouse myeloma cell line transfected with rat CXCR7/RDC-1, Met1-Lys362, Accession # NP_445804 | |
| 0.1 mL | |
| Chemokines and Cytokines, GPCR | |
| 57007 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2a | 
                    Correction du contenu d'un produit
                
                Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
			CXCR7/RDC-1 Antibody (896032) [PerCP], Novus Biologicals™ > 0.1 mL; PerCP
            Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu