Learn More
Thermo Scientific™ Cartouche 1 ch de 200 µL pour Pico 1
Les cartouches Dispensehead permettent de distribuer de un à huit fluides par cassette, de 11 picolitres à 10 microlitres de petites molécules et biomolécules dans du DMSO ou une solution aqueuse
104.00€ - 1426.00€
Spécification
Type de produit | Cartouche de distribution numérique |
---|---|
Autoclavable | Non autoclavable |
À utiliser avec (application) | Études sur les combinaisons de médicaments, dosages biochimiques, tests sur cellules, DMPK, sélection secondaire, chimie synthétique, développement de dosages, qPCR, profilage enzymatique, thérapies d’anticorps, SAR et repérage |
Interface | USB |
Type de microplaques | Plaque à 12, 24, 48, 96, 384, 1 536 puits, hauteur de plaque : 6-47 mm |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17961961
|
Thermo Scientific™
LTR0001 |
Cartouche 1 ch de 20 μL pour Multidrop Pico 1 |
1285.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17971961
|
Thermo Scientific™
LTR0002 |
Cartouche 1 ch de 200 μL pour Multidrop Pico 1 |
1361.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17991961
|
Thermo Scientific™
LTR0003 |
Cartouches 4 canaux 200 μl pour Multidrop Pico 8 |
1426.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16643853
|
Thermo Scientific™
LTR0003 |
Cartouches 4 canaux 200 μl pour Multidrop Pico 8 |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
16653853
|
Thermo Scientific™
LTR0004 |
Cartouches 8 canaux 20 μl pour Multidrop Pico 8 |
104.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 23-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17981961
|
Thermo Scientific™
LTR0004 |
Cartouches 8 canaux 20 μl pour Multidrop Pico 8 |
1426.00€
20 pièces |
Expédition estimée: 03-07-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Great choice for dispensing picoliter to microliter volumes for one to eight different types of fluid across an entire plate or just part of a plate.
- Économies grâce à la miniaturisation des dosages
- Amélioration de l’efficacité et de l’intégrité des échantillons
- Logiciel puissant, flexible et facile à utiliser
Spécification
Cartouche de distribution numérique | |
Études sur les combinaisons de médicaments, dosages biochimiques, tests sur cellules, DMPK, sélection secondaire, chimie synthétique, développement de dosages, qPCR, profilage enzymatique, thérapies d’anticorps, SAR et repérage | |
Plaque à 12, 24, 48, 96, 384, 1 536 puits, hauteur de plaque : 6-47 mm | |
11 pl à 10 μl en quelques secondes | |
100/240 V |
Non autoclavable | |
USB | |
≤ 8% | |
100/240 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |