Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec bouchon à vis 10 mm en PP à trou central, noir, à filetage 10-425
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
266.00€ - 794.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 10 mm |
---|---|
À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Couleur | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11822562
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Blanc, Blanc, Noir | 1,5 mm |
410.74€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11727577
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | Noir, Rouge-orange, Black | 1,3 mm |
266.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11762448
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Noir, Rouge, Blanc | 1,3 mm |
489.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11772448
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Noir | 1 mm |
550.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11782448
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Bleu, Blanc, Noir | 1,5 mm |
794.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11814860
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | Rouge, Blanc, Noir | 1,3 mm |
525.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- 10 mm
- PP
- Bouchon à vis
- Orifice central
- Filetage 10-425
- Joint combiné
- Les bouchons en PP sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie
Spécification
10 mm | |
GC, HPLC | |
Bouchon à vis |