Learn More
Fisherbrand™ Septum assemblé avec anneau à clipser 11 mm en PE, bleu, trou central
Les bouchons en PE sont chimiquement inertes et adaptés à la plupart des applications de chromatographie.
16.10€ - 500.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 11 mm |
---|---|
Matériau | Polyéthylène |
À utiliser avec (application) | HPLC |
Type | Anneau à clipser |
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11814910
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1,3 mm |
369.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11867301
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc naturel / TEF | 1 mm |
198.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11824910
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1 mm |
346.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 22-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11834910
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1 mm |
464.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16398367
|
Fisherbrand™
|
Silicone/PTFE | 1,3 mm |
500.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
16308377
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
185.00€
1000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
15522320
|
Fisherbrand™
|
Caoutchouc rouge/PTFE ; | 1 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- La nouvelle conception des languettes de verrouillage facilite l’application et le retrait des bouchons
- L’ouverture large facilite la pénétration de l’aiguille sur l’ensemble de l’ouverture du flacon
- Surface externe texturée pour faciliter la préhension et améliorer la détection par les échantillonneurs automatiques avec capteurs de flacons optiques
- Entièrement compatibles avec tous les flacons à clipser
- Aucun outil de sertissage ou de débouchage n’est nécessaire
- Les bouchons et septa préassemblés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
Spécification
11 mm | |
Polyéthylène | |
HPLC | |
Anneau à clipser |