Learn More
3,6,9-Triéthyl-3,6,9-triméthyl-1,4,7-triperoxonane, solution à 41 % dans les milieux sans composés aromatiques, Thermo Scientific Chemicals
Marque: Thermo Scientific Acros 349940050
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 24748-23-0 Poids : 0.05500kg Transport : UN number : 3105 Chem class : 5.2
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Initiateurs de radicauxSpécification
3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxonane | |
41% Solution in Aromatic Free Min. Spirit | |
58.0 | |
60.0 | |
MFCD02685709 | |
unii-j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 1,2,4,5,7,8-hexoxonane, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl, j3mv6azn38, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-aqhstmncsa-n, unii-j3mv6azn38 component kvwlloiegklbpa-zsbigdgjsa-n, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 1,2,4,5,7,8-hexaoxacyclononane, 3,6,9-trimethyl, 3,6,9-triethyl, 3,6,9-triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane sol.in arom.free min.spirit | |
KVWLLOIEGKLBPA-UHFFFAOYSA-N | |
3,6,9-triéthyl-3,6,9-triméthyl-1,2,4,5,7,8-hexaoxonane | |
2734078 | |
7.3 to 7.6% (total active oxygen) | |
0.875 | |
5 g | |
Solution |
Sans désignation | |
24748-23-0,78-93-3 | |
<10.0°C | |
C12H24O6 | |
0.8750g/mL | |
Solubility in water: immiscible. Other solubilities: miscible with most organic solvents | |
CCC1(OOC(OOC(OO1)(C)CC)(C)CC)C | |
264.318 | |
264.32 | |
Flacon en plastique | |
5 mPa.s (20°C) | |
74°C |
Sécurité et traitement
- 3,6,9-Triethyl-3,6,9-trimethyl-1,4,7-triperoxynonane, 41% solution in aromatic free mineral spirit
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Peroxyde organique Type C et D
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P331-NE PAS faire vomir.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P370+P380+P375-En cas d'incendie: évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
RUO – Research Use Only