Learn More
Masterflex™ Tubulure à 3 arrêts PharMed™ BPT
Utilisez cette tubulure pour les pompes péristaltiques et les cultures cellulaires sensibles. La tubulure BPT à 3 arrêts PharMed Saint Gobain Performance Plastics™ est moins perméable aux gaz et aux vapeurs que la tubulure en silicone, et est idéale pour les systèmes de contrôle et de surveillance des procédés, de fermentation, de séparation et de purification.
167.00€ - 371.00€
Spécification
Matériau | PharMed BPT |
---|---|
Longueur totale (métrique) | 381 mm |
À utiliser avec | Pour système de pompage ISMATEC |
À utiliser avec (application) | Pour la quasi-totalité des applications de pompage |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -50deg;C |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11735718
|
Masterflex™
95714-44 |
2,29 mm |
167.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 29-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11715778
|
Masterflex™
95714-12 |
0,25 mm |
167.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 01-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11790677
|
Masterflex™
95714-36 |
1,52 mm |
167.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11785688
|
Masterflex™
95714-26 |
0,89 mm |
333.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 25-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11705778
|
Masterflex™
95714-32 |
1,3 mm |
167.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 27-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11735778
|
Masterflex™
95714-48 |
2,79 mm |
371.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Durée de vie jusqu’à 30 fois plus longue que les tubulures en silicone dans les pompes péristaltiques
- Faible spallation de particules
- Peuvent être autoclavés à répétition
- Résiste au nettoyage et à la stérilisation CIP et SIP répétés
- Entièrement testés selon les normes ISO 10993 pour faciliter le processus de validation
- Répond aux critères USP classe VI, FDA et NSF
- Fabrication de produits de test de diagnostic
- Systèmes de récolte de cellules et de traitement des milieux
- Fabrication de vaccins
- Chaînes de fabrication des bioréacteurs
- Filtration et fermentation de la production
- Garniture stérile
- Transfert de fluides sensibles au cisaillement
Spécification
PharMed BPT | |
Pour système de pompage ISMATEC | |
-50deg;C | |
Jaune translucide |
381 mm | |
Pour la quasi-totalité des applications de pompage | |
12/boîte | |
74°C |