Learn More
3M™ Accessoire pour masque série 5000, fixation pour filtre 501
Utilisée pour maintenir en place les filtres à particules 3M™ 5N11 et 5P71/07194 (AAD) sur la partie supérieure des masques 3M™ série 5000, les cartouches 3M™ série 6000 et l’adaptateur de filtre 3M™ 603.
Marque: 3M™ 7100066103_CLEAN
1.73 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21638" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.04500kg
Description
Le filtre de retenue 501 3M™, composant du système de protection respiratoire, contient des filtres à particules 3M™ 5N11 et 5P71/07194 (AAD) en place sur les masques respiratoires 3M™ séries 5000, cartouches 3M™ série 6000 et adaptateur de filtre 3M™ 603 (tous les appareils respiratoires, filtres, cartouches et adaptateurs vendus séparément).- Composant de système 3M agréé
- Conçu pour les filtres à particules 3M 5N11 et 5P71/07194 (AAD) (vendu séparément)
- Le composant fonctionne avec le respirateur 3M série 5000, les cartouches 3M série 6000 et l’adaptateur de filtre 3M™ série 603
- Couleur : blanc translucide
- Dimensions (L x l x H) : 8,5 x 4,5 x 4 in
- Pour plus d’informations, reportez-vous aux instructions d’utilisation du filtre / de la cartouche
- Catalogue 3M n° 501
Spécification
OSHA | |
Fixation pour filtre | |
501 | |
8,5 in | |
4,5 in | |
4 in |
Blanc | |
Appareil respiratoire série 5000 | |
21,59 x 11,43 x 10,16 cm | |
21,59 cm | |
11,43 cm | |
10,16 cm |