Learn More
3M™ Accessoire pour systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée Versaflo™ TR-300 / Speedglas™ TR-300 SG, Indicateur de débit d’air
L’indicateur de débit d’air TR-971 peut être utilisé pour confirmer le niveau du débit d’air des systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée série TR-600. Le modèle TR-971 est conçu pour permettre des tests à différentes altitudes et températures, dans la plage de fonctionnement du système de protection respiratoire.
Marque: 3M™ 7000103967
26.60 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22912" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
L’indicateur de débit d’air TR-971 peut être utilisé pour confirmer le niveau du débit d’air des systèmes de protection respiratoire à ventilation assistée série TR-600. Le modèle TR-971 est conçu pour permettre des tests à différentes altitudes et températures, dans la plage de fonctionnement du système de protection respiratoire. Reportez-vous au Manuel d’utilisation pour plus d’informations sur l’utilisation du modèle TR-971.
- Vanne de chauffage d’air Vortemp
- ADF non inclus
- Catalogue 3M n° TR-970
Spécification
Non | |
Idéal pour vérifier les niveaux du débit d’air et pour permettre des tests à diverses altitudes et températures, dans la plage de fonctionnement du système de protection respiratoire à ventilation assistée | |
TR-970 |
Indicateur de débit d’air | |
Système PAPR Versaflo TR-300 et Speedglas TR-300 SG |