Learn More
3M™ Kits de lunettes pour masques respiratoires complets série 7000
À utiliser avec les masques faciaux complets 3M™ série 7000
Marque: 3M™ 7000088361
Code nomenclature Nacres: HA.06
Informations supplémentaires : Poids : 0.06650kg
Description
- Permet au porteur d’utiliser des verres correcteurs et d’ajuster parfaitement la position
- Réf. 3M : 7925 / 7925-AM
Spécification
Spectacle Kit | |
Demolition, facility maintenance, grinding, sanding, welding | |
Masque complet série 7000 | |
7925 / 7925-AM |