Learn More
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour IN30
Sortie de température pour la surveillance externe de la température.
Marque:  Memmert™ IN30V6
438.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 17547705
  • 482.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 29-09-2025
Description
  • Température d’un capteur Pt100 positionné de manière flexible dans la chambre pour la surveillance externe de la température (max. 1 SingleDISPLAY, max. 3 TwinDISPLAY)
Spécification
Spécification
Incubateur IN30
Interface de boucle de courant
4 à 20 mA
Nom du produit
Memmert™ Interface de boucle de courant 4-20 mA pour IN30 > S’utilise avec : IN30