Learn More
4-Hydroxynonenal Mouse, anti-, Clone: 2C1D10, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
| Antigène | 4-Hydroxynonenal |
|---|---|
| Clone | 2C1D10 |
| Concentration | 1000 μg/mL |
| Applications | ELISA |
| Forme | Liquid |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18017025
|
Proteintech
68538-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18088945
|
Proteintech
68538-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The 4-Hydroxynonenal antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with ptg of na 4-Hydroxynonenal. This antibody recognizes 4-hydroxynonenal antigen. The 4-Hydroxynonenal antibody has been validated for the following applications: ELISA analysis.
Spécification
| 4-Hydroxynonenal | |
| 1000 μg/mL | |
| Liquid | |
| 4-HNE, 4-Hydroxy-2-nonenal, 4-Hydroxynonenal, C9H16O2, Cas. 75899-68-2 | |
| Primary |
| 2C1D10 | |
| ELISA | |
| Mouse | |
| IgG2a | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |