Learn More
BRAND™ Système d’insert pour microplaques BRANDplates™ avec système d’ouverture
Plaques à 6 puits remplies de 6 barrettes d’inserts
755.00€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Traitement de surface | cellGrade plus |
Nombre de puits | 6 |
Quantité | 5/Pk. |
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Membrane de support | Porosité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15372265
|
BRAND™
782873 |
PET | 8μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15367257
|
BRAND™
782863 |
PC Membrane | 8μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15332265
|
BRAND™
782813 |
PET | 0,4 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15680607
|
BRAND™
782803 |
PC Membrane | 0,4 μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15670627
|
BRAND™
782843 |
PC Membrane | 3μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
15352265
|
BRAND™
782823 |
PC Membrane | 1μm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Stérile
- Avec système d’ouverture
- Surface cellGrade™ plus
- Matériau de la membrane : PC ou PET
- Plusieurs tailles de pores de membrane pour différentes applications : 0,4 μm, 1,0 μm, 3,0 μm, 8,0 μm
- 5 plaques/bte avec couvercles et 30 barrettes d’inserts
Applications :
Préparation in vitro de tissus (culture tissulaire 3D)
Spécification
Stérile | |
cellGrade plus | |
6 | |
5/Pk. |