Learn More
Kimberly-Clark Professional™ Gants en nylon KleenGuard™ G35
Parfaits pour le domaine automobile et celui de l’aérospatial, pour les tâches peu pelucheuses, avec des fonctionnalités sans silicone pour éviter tout remaniement
149.00€ - 165.00€
Spécification
Structure | Maille sans coutures |
---|---|
Coating Material | Sans revêtement |
Couleur | Blanc |
Hand | Ambidextre |
Matériau | Nylon |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15968156
|
Kimberly-Clark Professional™
38716 |
XS |
149.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15978156
|
Kimberly-Clark Professional™
38717 |
S |
149.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15776252
|
Kimberly-Clark Professional™
38718 |
Moyenne |
165.00€
10 pièces |
Expédition estimée: 24-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15480472
|
Kimberly-Clark Professional™
38719 |
L |
165.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 10-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15998156
|
Kimberly-Clark Professional™
38720 |
XL |
149.00€
240 pièces |
Expédition estimée: 31-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15642229
|
Kimberly-Clark Professional™
38716 |
XS |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15988156
|
Kimberly-Clark Professional™
38718 |
Moyenne |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Avec enveloppe en maille transparente
- Tâches peu pelucheuses
- 100 % nylon blanc
- Catégorie PPE 1
- Fils colorés sur les manchettes pour une meilleure identification des tailles
- Disponible en cinq tailles
- Double emballage pour éviter toute contamination au silicone
Certifications
Marquage CE
Spécification
Maille sans coutures | |
Blanc | |
Nylon | |
Inspection de l’assemblage automobile, de l’ingénierie aérospatiale et du contrôle de la qualité | |
KleenGuard™ G35 |
Sans revêtement | |
Ambidextre | |
Gants d’inspection | |
Maille |