missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Lipoxygenase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
Marque: Novus Biologicals NB110-58749SS
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
5-Lipoxygenase Polyclonal specifically detects 5-Lipoxygenase in Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
Spécification
| 5-Lipoxygenase | |
| Polyclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide | |
| 5-lipoxygenase, 5-LO, 5-LOX, 5LPG, arachidonate 5-lipoxygenase, arachidonic 5-lipoxygenase alpha-10 isoform, arachidonic 5-lipoxygenase delta-10-13 isoform, arachidonic 5-lipoxygenase delta-13 isoform, arachidonic 5-lipoxygenase delta-p10 isoform, arachidonic acid 5-lipoxygenase, EC 1.13.11, EC 1.13.11.34, leukotriene A4 synthase, LOG5, MGC163204 | |
| Rabbit | |
| 80 kDa | |
| 0.025 mL | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| 240 | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| Western Blot | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Simple Western 10 ug/ml | |
| P09917 | |
| ALOX5 | |
| A synthetic peptide made to a C-terminal region within residues 600-674 of human 5-Lipoxygenase. [Swiss-Prot# P09917] | |
| Affinity Purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu