missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
5-Lipoxygenase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody has been used in 1 publication
200.00€ - 423.00€
Spécification
| Antigène | 5-Lipoxygenase |
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL |
| Dilution | Western Blot 1:500-1:1000, Simple Western 10 ug/ml |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Polyclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18719013
|
Novus Biologicals
NB110-58749SS |
0.025 mL |
200.00€
25µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18271750
|
Novus Biologicals
NB110-58749 |
0.1 mL |
423.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
5-Lipoxygenase Polyclonal specifically detects 5-Lipoxygenase in Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.Spécification
| 5-Lipoxygenase | |
| Western Blot 1:500-1:1000, Simple Western 10 ug/ml | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Cancer, Cholesterol Metabolism, Lipid and Metabolism, Signal Transduction | |
| PBS and 30% Glycerol with 0.1% Sodium Azide | |
| 5-lipoxygenase, 5-LO, 5-LOX, 5LPG, arachidonate 5-lipoxygenase, arachidonic 5-lipoxygenase alpha-10 isoform, arachidonic 5-lipoxygenase delta-10-13 isoform, arachidonic 5-lipoxygenase delta-13 isoform, arachidonic 5-lipoxygenase delta-p10 isoform, arachidonic acid 5-lipoxygenase, EC 1.13.11, EC 1.13.11.34, leukotriene A4 synthase, LOG5, MGC163204 | |
| ALOX5 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| 80 kDa |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human, Mouse, Rat, Bovine, Rabbit | |
| P09917 | |
| 240 | |
| A synthetic peptide made to a C-terminal region within residues 600-674 of human 5-Lipoxygenase. [Swiss-Prot# P09917] | |
| Primary | |
| Aliquot and store at -20C or -80C. Avoid freeze-thaw cycles. |
For Research Use Only
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit