Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Device
Permet une meilleure interaction antigène-anticorps : les solutions s’écoulent entre la carte iBind™ et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
2465.00€ - 4185.00€
Spécification
Capacité | 1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini |
---|---|
Méthode de détection | Chromogène, chimiluminescent, fluorescent |
À utiliser avec (application) | Transfert Western |
Membrane Compatibility | Nitrate de cellulose, PVDF |
Gamme de produits | iBind Flex |
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15357268
|
Invitrogen™
SLF2000 |
Appareil réel |
2465.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
17134609
|
Invitrogen™
SLF20002PK |
Lot de 2 |
4185.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Le système iBind™ Flex Western assure un traitement automatique des transferts Western et peut prendre en charge différents formats de transfert, y compris les bandelettes midi, mini et coupées à la verticale. Suivant une technologie d’écoulement latéral séquentiel (SLF), toutes les étapes de blocage, d’incubation des anticorps et de lavage au cours de l’immunodétection ne nécessitent aucune intervention manuelle. En comparaison aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval.Le système iBind™ Flex Western Invitrogen™ offre :
- Des options flexibles : optimisez l’utilisation d’anticorps, changez les formats et réduisez le temps de manipulation ;
- Des économies de coûts : utilisez jusqu’à 80 % d’anticorps primaires en moins
- Une reproductibilité exceptionnelle : l’automatisation du traitement offre une meilleure uniformité d’un transfert à l’autre.
Spécification
1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini | |
Transfert Western | |
iBind Flex | |
1 transfert midi, 6 transferts de barrettes à coupe verticale, 2 transferts mini | |
Température ambiante |
Chromogène, chimiluminescent, fluorescent | |
Nitrate de cellulose, PVDF | |
∼2,5 heures | |
Dispositif Western |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.