Learn More
Spectrum™ Kits de dialyse en CE de qualité biotechnologique de laboratoire 0,5 à 1,0 kDa
Avec tubulure à base de membrane en ester de cellulose biologiquement inerte et ultrapure de qualité biotechnologique
158.00€ - 287.00€
Includes:
- 1m Biotech CE Tubing in 0.05% sodium azide
- Two universal tubing closures
- Five opening picks
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15370662
|
Spectrum™
131096T |
3,1 ml/cm vol./longueur | 20 mm |
287.00€
1m |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15360662
|
Spectrum™
131093T |
1,8 ml/cm vol./longueur | 15 mm |
207.00€
1m |
Expédition estimée: 04-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
15350662
|
Spectrum™
131084T |
0,32 ml/cm vol./longueur | 6,4 mm |
158.00€
1m |
Expédition estimée: 18-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11550940
|
Spectrum™
131090T |
0,79 ml/cm vol./longueur | 10 mm |
171.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
Idéal pour les petites applications de dialyse critiques nécessitant la sélectivité et la rétention plus concises fournies par la membrane en ester de cellulose (CE) biotechnologique que celles en RC de qualité standard
- Porosité hydrophile et symétrique
- Pour les applications exigeant de petites tubulures ou l’évaluation d’une membrane de dialyse spécifique
- Comprend 1 m de tubulure avec une paire de bouchons de tubulure et 5 aiguilles d’ouverture