Learn More
Greiner Bio-One Plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits, 1 x 8 barrettes
Traité spécifiquement pour augmenter la liaison protéique. Les plaques à barrettes à fond plat en polystyrène à 96 puits Greiner Bio-One, barrettes 1 x 8 sont adaptées aux mesures optiques.
1537.00€ - 2146.50€
Spécification
Format | Plaque à barrettes |
---|---|
Matériau | PS |
Volume (métrique) de travail | 20 à 350 μl |
Stérilité | Non stérile |
Volume total (métrique) du puits | 388 μl |
Code produit | Marque | Traitement de surface | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Traitement de surface | À utiliser avec (application) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10105111
|
Greiner Bio-One
762070 |
Microlon 200 | Mesures de transmission |
1696.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10073221
|
Greiner Bio-One
762071 |
Microlon 600 | Mesures de transmission |
1828.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10770175
|
Greiner Bio-One
762074 |
LUMITRAC 600 | Mesures de luminescence |
2146.50€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10630973
|
Greiner Bio-One
762075 |
LUMITRAC 200 | Mesures de luminescence |
1537.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10080282
|
Greiner Bio-One
762076 |
FLUOTRAC 200 | Mesures de fluorescence |
1664.20€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10274322
|
Greiner Bio-One
762077 |
FLUOTRAC 600 | Mesures de fluorescence |
2045.80€
100 pièces |
Expédition estimée: 20-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Exempte de DNase, de RNase et d’ADN humain détectable
- Apyrogène
- Faisceau lumineux non dévié par profil de puits
- Fond plat
- PS
Spécification
Plaque à barrettes | |
20 à 350 μl | |
388 μl | |
Oui | |
5 | |
White |
PS | |
Non stérile | |
Plat | |
100 | |
Oui | |
–20deg;C à +60deg;C |