Learn More
CleanSpace Technology™ Combined Filter
Combined filter suitable for protection against airborne particulate (dust, mists, and fumes) and organic gases or vapors (boiling point > 65°C).
Marque: CleanSpace Technology™ PAF-0050
Informations supplémentaires : Poids : 0.21850kg
Description
- Utilisé avec l’appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée révolutionnaire CleanSpace : léger, sans tuyau ni courroie
- Matériaux : Milieux particulaires en fibre de verre, charbon activé et boîtier en plastique, joint en silicone
- Facile à monter et à enlever de l’unité d’alimentation
Specifications
EN 12942 | |
Filtre | |
Unités d’alimentation CleanSpace PAPR | |
A1 P3 TM3 SLR |