Learn More
AACS Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | AACS |
---|---|
Concentration | 0.47 mg/mL |
Applications | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16892204
|
Proteintech
13815-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16882204
|
Proteintech
13815-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 28-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Activates acetoacetate to acetoacetyl-CoA. May be involved in utilizing ketone body for the fatty acid-synthesis during adipose tissue development.Spécification
AACS | |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
Q86V21, Q9D2R0, Q9JMI1 | |
65984, 65985, 78894 | |
AACS Fusion Protein Ag4899 | |
Primary | |
-20°C | |
AACS |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
AACS, acetoacetyl CoA synthetase, ACSF1, Protein sur 5 homolog, SUR 5 | |
Aacs | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |