missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABCD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-92604-0.02ml
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
ABCD1 Polyclonal antibody specifically detects ABCD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Spécification
| ABCD1 | |
| Polyclonal | |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Adrenoleukodystrophy protein, ALDATP-binding cassette sub-family D member 1, ALDPadrenoleukodystrophy, AMNABC42, ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 340-500 of human ABCD1 (NP_000024.2). SASGLLMVAVPIITATGYSESDAEAVKKAALEKKEEELVSERTEAFTIARNLLTAAADAIERIMSSYKEVTELAGYTARVHEMFQVFEDVQRCHFKRPRELEDAQAGSGTIGRSGVRVEGPLKIRGQVVDVEQGIICENIPIVTPSGEVVVASLNIRVEEG | |
| 0.02 mL | |
| ABC Transporters, Lipid and Metabolism | |
| 215 | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Mouse | |
| Purified |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu