missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABCD1 Antibody - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
190.00€ - 463.00€
Spécification
| Antigène | ABCD1 |
|---|---|
| Dilution | Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 |
| Applications | Western Blot, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18637952
|
Novus Biologicals
NBP2-92604-0.02ml |
0.02 mL |
190.00€
0.02mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18650412
|
Novus Biologicals
NBP2-92604-0.1ml |
0.1 mL |
463.00€
0.10mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ABCD1 Polyclonal antibody specifically detects ABCD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunocytochemistry/ ImmunofluorescenceSpécification
| ABCD1 | |
| Western Blot, Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| ABC Transporters, Lipid and Metabolism | |
| PBS with 50% glycerol, pH7.3. | |
| 215 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
| Western Blot 1:500-1:2000, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1:50-1:200 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human, Mouse | |
| Adrenoleukodystrophy protein, ALDATP-binding cassette sub-family D member 1, ALDPadrenoleukodystrophy, AMNABC42, ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1 | |
| Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 340-500 of human ABCD1 (NP_000024.2). SASGLLMVAVPIITATGYSESDAEAVKKAALEKKEEELVSERTEAFTIARNLLTAAADAIERIMSSYKEVTELAGYTARVHEMFQVFEDVQRCHFKRPRELEDAQAGSGTIGRSGVRVEGPLKIRGQVVDVEQGIICENIPIVTPSGEVVVASLNIRVEEG | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit