Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, ROX
Optimisé pour une utilisation avec des sondes d’hybridation et contenant tous les composants nécessaires pour effectuer une PCR quantitative, à l’exception du modèle et des amorces / sondes.
562.00€ - 2080.00€
Spécification
Méthode de détection | Amorce-sonde |
---|---|
GC-Rich PCR Performance | Haut |
Méthode PCR | qPCR |
Polymérase | ADN polymérase Taq |
Vitesse de réaction | Étalon |
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Nbre de réactions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11847682
|
Thermo Scientific™
AB1138B |
1 600 réactions |
2080.00€
1600 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11857682
|
Thermo Scientific™
AB1139A |
400 réactions |
562.00€
400 réactions |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Bénéficiez d’une sensibilité et d’une reproductibilité dans les applications de PCR en temps réel grâce aux mélanges maîtres Master Mixes qPCR avec sonde de détection Thermo Scientific™ ABsolute™.
- Fiabilité et haute sensibilité - Les master mixes contiennent notre enzyme de démarrage à chaud brevetée, l’ADN polymérase Thermo-Start.
- Reproductibilité - Tous les mélanges sont soumis à un contrôle de la qualité afin d’assurer la cohérence des lots.
- Tampon optimisé - Pour des performances maximales dans les réactions multiplex.
Spécification
Amorce-sonde | |
qPCR | |
Étalon | |
ABsolute | |
Expression génétique | |
2 X |
Haut | |
ADN polymérase Taq | |
Système 7000, Système 7300, Système 7700, Système 7900HT, Système StepOnePlus™, Système StepOne™ | |
Mélange qPCR | |
2X | |
ADN, ADNdb |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.