missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABT1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marque:  Proteintech 14148-1-AP-20UL

Informations supplémentaires : Poids : 0.00010kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 16812664

  • 140.00€ / 20µL
Expédition estimée: 27-05-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Could be a novel TATA-binding protein (TBP) which can function as a basal transcription activator. Can act as a regulator of basal transcription for class II genes.
Spécification

Spécification

ABT1
Polyclonal
Unconjugated
ABT1
ABT1, hABT1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
29777, 306960, 30946
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Western Blot, Immunocytochemistry
0.47 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q4KLM5, Q9QYL7, Q9ULW3
ABT1
ABT1 Fusion Protein Ag5317
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions