Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC avec “end-capping” polaire Accucore™ aQ C18
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Séparez les composés polaires avec une vitesse accrue et une meilleure résolution en utilisant les colonnes LC avec end-capping Thermo Scientific™ Accucore™ aQ C18. Les particules à noyau solide, de 2,6 μm, d’une grande robustesse, permettent d’obtenir des séparations rapides haute efficacité, avec de faibles pertes de charge. La phase stationnaire C18 à end-capping polaire fournit une rétention optimale des analytes polaires et est entièrement compatible avec les phases mobiles 100 % aqueuses. La technologie de greffage robuste et les procédures de remplissage automatisé garantissent à ces colonnes une excellente reproductibilité et une longue durée de vie.
- La phase stationnaire C18 à “end-capping” polaire permet une rétention optimale des analytes polaires
- Les colonnes Accucore aQ sont compatibles avec les phases mobiles hautement aqueuses.
- Grâce à l’end-capping polaire, possibilité d’utilisation dans les phases mobiles 100 % aqueuses sans perte de performances ou de stabilité.
- Les particules de 2,6 μm reposant sur la Core Enhanced Technology permettent un fonctionnement à des débits élevés, sans générer de pertes de charge excessives.
- Les particules de 2,6 μm à noyau solide et la distribution des tailles de particules étroite réduisent l’élargissement de bande et améliorent l’efficacité des séparations.
- La couverture de surface élevée en silice minimise les interactions secondaires et les traînées de pic.
- Les particules de 2,6 μm à noyau solide permettent d’obtenir une perte de charge moindre par rapport aux particules UHPLC de moins de 2 μm
- Compatibles avec les instruments HPLC et les plateformes UHPLC classiques
- Technologie de greffage avancée
- Procédure de remplissage automatisé
Spécification
Spécification
Format de colonne | Colonne analytique |
Diamètre (métrique) | 2,1 mm |
Débit | 200 μl/min |
À utiliser avec | HPLC |
Longueur (métrique) | 50 mm |
Pression max. | 14500 psi (1000 bars) |
Forme des particules | Noyau solide sphérique |
Granulométrie | 2,6 μm |
pH | 2 à 9 |
Porosité | 80 Å |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Vidéos
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
-
Thermo Scientific Accucore ultimate chromatographic performance at low backpressures
Documents
Scientific Resources
Application Notes
Brochures