Learn More
ACE2 Monoclonal Antibody (OTI3C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA804162
Beschreibung
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
ACE2 Monoclonal antibody specifically detects ACE2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpezifikation
| ACE2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q9BYF1 | |
| Mouse | |
| Protein A/G | |
| RUO | |
| 59272 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
| Western Blot | |
| OTI3C2 | |
| Unconjugated | |
| ACE2 | |
| 2010305L05Rik; ACE 2; Ace2; ACEH; ACE-related carboxypeptidase; angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2; angiotensin I converting enzyme 2; angiotensin-converting enzyme 2; Angiotensin-converting enzyme homolog; anigotensin I converting enzyme 2; anigotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase; metalloprotease MPROT15; peptidyl-dipeptidase A; Processed angiotensin-converting enzyme 2; renal angiotensin-converting enzyme 2; UNQ868/PRO1885 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 18-237 of human ACE2 (NP_068576) produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.