Learn More
ACE2 Monoclonal Antibody (OTI3C2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
242.00€ - 540.87€
Spécification
| Antigène | ACE2 |
|---|---|
| Clone | OTI3C2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17513563
|
Origene Technologies
TA804162S |
30 μL |
242.00€
30µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
17503563
|
Origene Technologies
TA804162 |
100 μL |
540.87€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.
ACE2 Monoclonal antibody specifically detects ACE2 in Human samples. It is validated for Western BlotSpécification
| ACE2 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| 2010305L05Rik; ACE 2; Ace2; ACEH; ACE-related carboxypeptidase; angiotensin I converting enzyme (peptidyl-dipeptidase A) 2; angiotensin I converting enzyme 2; angiotensin-converting enzyme 2; Angiotensin-converting enzyme homolog; anigotensin I converting enzyme 2; anigotensin-converting enzyme-related carboxypeptidase; metalloprotease MPROT15; peptidyl-dipeptidase A; Processed angiotensin-converting enzyme 2; renal angiotensin-converting enzyme 2; UNQ868/PRO1885 | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 18-237 of human ACE2 (NP_068576) produced in E.coli. | |
| Primary | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| ACE2 |
| OTI3C2 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9BYF1 | |
| 59272 | |
| IgG1 | |
| Protein A/G | |
| Antibody |
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.