missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque: Novus Biologicals NBP2-99709-50ul
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISA
Spécification
| Acetoacetyl CoA synthetase | |
| Polyclonal | |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Acetoacetyl CoA synthetase (Accession#: NP_076417.2; Met1-Phe672). | |
| 50 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| Rabbit | |
| Antigen and protein A Affinity-purified | |
| RUO | |
| 65985 | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu