missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acetoacetyl CoA synthetase Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
216.00€ - 326.00€
Spécification
| Antigène | Acetoacetyl CoA synthetase |
|---|---|
| Dilution | ELISA 1:5000-1:10000 |
| Applications | ELISA |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18663916
|
Novus Biologicals
NBP2-99709-100ul |
100 μg |
326.00€
100µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18659005
|
Novus Biologicals
NBP2-99709-50ul |
50 μg |
216.00€
50µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Acetoacetyl CoA synthetase Polyclonal antibody specifically detects Acetoacetyl CoA synthetase in Human samples. It is validated for ELISASpécification
| Acetoacetyl CoA synthetase | |
| ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| acetoacetate-CoA ligase, acetoacetyl-CoA synthetase, ACSF1FLJ41251, Acyl-CoA synthetase family member 1, EC 6.2.1, EC 6.2.1.16, FLJ12389, homolog of C. elegans supressor of ras 5 (sur-5), Protein sur-5 homolog, SUR-5 | |
| Produced in rabbits immunized with purified, recombinant Human Acetoacetyl CoA synthetase (Accession#: NP_076417.2; Met1-Phe672). | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |
| ELISA 1:5000-1:10000 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| 0.2 um filtered solution in PBS | |
| 65985 | |
| IgG | |
| Antigen and protein A Affinity-purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit