missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACYP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ACYP1 |
---|---|
Concentration | 0.58 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16801654
|
Proteintech
13433-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16891644
|
Proteintech
13433-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Acylphosphatase is a small cytosolic enzyme that catalyzes the hydrolysis of the carboxyl-phosphate bond of acylphosphates. Two isoenzymes have been isolated, called muscle acylphosphatase and erythrocyte acylphosphatase, on the basis of their tissue localization. This gene encodes the erythrocyte acylphosphatase isoenzyme. Alternatively spliced transcript variants that encode different proteins were identified through data analysis.Spécification
ACYP1 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse, Rat | |
P07311, P56376 | |
299203, 66204, 97 | |
ACYP1 Fusion Protein Ag4237 | |
Primary | |
-20°C | |
ACYP1 |
0.58 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Acylphosphatase 1, ACYP1, ACYPE | |
Acyp1 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |