missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ADAMTSL5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Chicken Polyclonal Antibody
168.00€ - 507.00€
Spécification
| Antigène | ADAMTSL5 |
|---|---|
| Concentration | 1 mg/mL |
| Applications | Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugué | Unconjugated |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
18628645
|
Novus Biologicals
NBP2-41120-0.025mg |
0.025 mg |
168.00€
0.03mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
18100199
|
Novus Biologicals
NBP2-41120 |
0.1 mg |
507.00€
0.10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
ADAMTSL5 Polyclonal specifically detects ADAMTSL5 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.Spécification
| ADAMTSL5 | |
| Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| PBS with 0.02% Sodium Azide | |
| 339366 | |
| Antibody was raised against a 17 amino acid synthetic peptide near the carboxy terminus of human ADAMTSL5. The immunogen is located within the last 50 amino acids of ADAMTSL5. Amino Acid Squence: YARPWSPAEDSRIRLTA | |
| Primary |
| 1 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Chicken | |
| Human, Mouse, Rat | |
| ADAMTSL-5, ADAMTS-like 5, ADAMTS-like protein 5, thrombospondin type-1 domain-containing protein 6, thrombospondin, type I, domain containing 6, THSD6 | |
| ADAMTSL5 | |
| IgY | |
| Affinity Purified |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit