Learn More
Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™
Adapté aux tubes de 12 à 30 mm de diamètre (5 à 50 ml), Fisherbrand™ Adapt-a-Rack™ maintient fermement les tubes en position verticale.
12.35€ - 17.85€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes |
---|---|
Autoclavable | Oui |
Capacité | Tubes (5 à 50 ml) |
Matériau | POM |
Positions | 4 |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15340370
|
Fisherbrand™
|
Bleu / Bleu |
17.85€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15350370
|
Fisherbrand™
|
Blanc / Blanc |
12.35€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15360370
|
Fisherbrand™
|
Rose / Rose |
17.85€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15380370
|
Fisherbrand™
|
Jaune / Jaune |
16.45€
2 pièces |
Expédition estimée: 18-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15390370
|
Fisherbrand™
|
Vert / Vert |
16.45€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En polyoxyméthylène (POM)
- Les racks peuvent être assemblés ensemble pour une capacité de stockage supplémentaire (les racks assemblés doivent être soutenus pas le dessous lors du transport)
- Les côtés ouverts permettent de visualiser les étiquettes
- Base plate pour maintenir les tubes à la verticale
- Disponibles dans en une ou plusieurs couleurs pour faciliter l’identification à code
- Autoclavables
Spécification
Rack pour tubes | |
Tubes (5 à 50 ml) | |
4 | |
None | |
Non-sterile | |
12 à 30 mm |
Oui | |
POM | |
Rectangular, Rounded Corners | |
Yes, Interlocking | |
2/boîte |